N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
N,N'-Oxalylbis(ethanolamine), N1,N2-Bis(2-hydroxyethyl)oxalamide
B20458.06
B20458.14
B20458.22
B20458.06EA
51.1
EUR
B20458.06
B20458.14
B20458.22
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide 99%
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)oxamide
Purity: 99%
CAS No.: 1871-89-2
Molecular Formula: C6H12N2O4
Formula Weight: 176.17
Melting Point: 167-169° dec.
MDL No.: MFCD00020559
Formula:
C₆H₁₂N₂O₄ MW: 176,17 g/mol Pto. de fusión: 167…169 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020559 Núm. CAS: 1871-89-2 |