5-Chloro-2-thiophenesulphonamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20477.03
B20477.06
B20477.03EA
15.5
EUR
B20477.03
B20477.06
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide 97%
5-Chloro-2-thiophenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 53595-66-7
Molecular Formula: C4H4ClNO2S2
Formula Weight: 197.67
Melting Point: 115-118°
MDL No.: MFCD00052584
Formula:
C₄H₄ClNO₂S₂ Pto. de fusión: 115…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052584 Núm. CAS: 53595-66-7 |