Hyodeoxycholic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20506.06 B20506.14 B20506.22
B20506.06EA 85.1 EUR
B20506.06 B20506.14 B20506.22
Hyodeoxycholic acid 96%
Hyodeoxycholic acid
Purity: 96% CAS No.: 83-49-8 Molecular Formula: C24H40O4 Formula Weight: 392.59 Melting Point: 197-199° Optical Rotation: +8° (c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00003681
Formula: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392,58 g/mol
Pto. de fusión: 197…199 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003681
Núm. CAS: 83-49-8
EINECS: 201-483-2
Índice Merck: 14,4857