Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20642.09
B20642.88
B20642.09EA
150
EUR
B20642.09
B20642.88
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 17147-42-1
Molecular Formula: C8H11NO3
Formula Weight: 169.18
Boiling Point: 87-89°/2mm
MDL No.: MFCD00052557
Formula:
C₈H₁₁NO₃ Pto. Ebullición: 87…89 °C (2 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052557 Núm. CAS: 17147-42-1 |