N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20656.03
B20656.06
B20656.03EA
72.9
EUR
B20656.03
B20656.06
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Purity: 97%
CAS No.: 38167-72-5
Molecular Formula: C14H15NO2
Formula Weight: 229.28
MDL No.: MFCD00173826
Formula:
C₁₄H₁₅NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173826 Núm. CAS: 38167-72-5 |