4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Allylhepta-1,6-dien-4-ol
B20703.09 B20703.18 B20703.88
B20703.09EA 95.8 EUR
B20703.09 B20703.18 B20703.88
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol 99%
4-Allyl-1,6-heptadien-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 10202-75-2 Molecular Formula: (CH2=CHCH2)3COH Formula Weight: 152.24 MDL No.: MFCD00039829
Formula: (CH₂=CHCH₂)₃COH
MW: 152,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039829
Núm. CAS: 10202-75-2