2,4-Diaminodiphenylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20735.03
B20735.06
B20735.03EA
40.7
EUR
B20735.03
B20735.06
2,4-Diaminodiphenylamine 98%
2,4-Diaminodiphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 136-17-4
Molecular Formula: C12H13N3
Formula Weight: 199.26
Melting Point: 129-131°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00025285
Formula:
C₁₂H₁₃N₃ Pto. de fusión: 129…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025285 Núm. CAS: 136-17-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |