7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
CRT0044876
B20786.03
B20786.06
B20786.03EA
83.1
EUR
B20786.03
B20786.06
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 96%
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 6960-45-8
Molecular Formula: C9H6N2O4
Formula Weight: 206.16
Melting Point: 264-266°
MDL No.: MFCD00044720
Formula:
C₉H₆N₂O₄ Pto. de fusión: 264…266 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044720 Núm. CAS: 6960-45-8 EINECS: 230-154-6 |