Ethylene glycol ethyl methyl ether 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol 0,01%
B20819.09
B20819.18
B20819.09EA
43.8
EUR
B20819.09
B20819.18
Ethylene glycol ethyl methyl ether 97% estabilizado
Ethylene glycol ethyl methyl ether
Stab. with 0.01% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 5137-45-1
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.3870
Boiling Point: 100-102°
UN No.: UN3271
MDL No.: MFCD00048580
Formula:
C₅H₁₂O₂ MW: 104,15 g/mol Pto. Ebullición: 100…102 °C Densidad: 0,850 Pto. de inflamación: 2 °C (36 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048580 Núm. CAS: 5137-45-1 EINECS: 225-893-6 UN: 3271 ADR: 3,II |