D-(-)-Camphorsulphonylimine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20823.03
B20823.06
B20823.14
B20823.03EA
32.1
EUR
B20823.03
B20823.06
B20823.14
D-(-)-Camphorsulphonylimine ≥98%
D-(-)-Camphorsulphonylimine
Purity: 98+%
CAS No.: 60886-80-8
Molecular Formula: C10H15NO2S
Formula Weight: 213.30
Melting Point: 226-228°
Beilstein Reference: 85296
MDL No.: MFCD00064576
Formula:
C₁₀H₁₅NO₂S Pto. de fusión: 226…228 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064576 Núm. CAS: 60886-80-8 |