2-Methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol ≥85%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
B20936.06
B20936.14
B20936.06EA
59.5
EUR
B20936.06
B20936.14
2-Methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol ≥85%, tech.
2-Methyl-1-phenyl-2-propen-1-ol
Purity: 85%
CAS No.: 4383-08-8
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
MDL No.: MFCD00046630
Formula:
C₁₀H₁₂O MW: 148,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046630 Núm. CAS: 4383-08-8 |