2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-Ibuprofen, [(±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propionic Acid, Ibuprofen
B20989.03 B20989.06 B20989.14
B20989.03EA 39.3 EUR
B20989.03 B20989.06 B20989.14
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
Purity: 99% CAS No.: 15687-27-1 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.29 Odour: Odourless Melting Point: 75-78° Boiling Point: 157°/4mm UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00010393
Formula: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,3 g/mol
Pto. Ebullición: 157 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 75…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010393
Núm. CAS: 15687-27-1
EINECS: 239-784-6
ADR: ,
Índice Merck: 14,4881