3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21044.03
B21044.06
B21044.03EA
46.1
EUR
B21044.03
B21044.06
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid 97%
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 24673-56-1
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Melting Point: 192-197°
Beilstein Reference: 132104
MDL No.: MFCD00060511
Formula:
C₁₀H₈O₃ Pto. de fusión: 192…197 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060511 Núm. CAS: 24673-56-1 |