5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
B21065.06
B21065.03
B21065.06EA
267
EUR
B21065.06
B21065.03
5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole 97%
5,6-Methylenedioxy-2-phenylindole
Purity: 97%
CAS No.: 64943-90-4
Molecular Formula: C15H11NO2
Formula Weight: 237.26
MDL No.: MFCD00798602
Formula:
C₁₅H₁₁NO₂ MW: 237,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00798602 Núm. CAS: 64943-90-4 |