2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Van Boom's Reagent, Salicylchlorophosphite
B21086.06 B21086.14
B21086.06EA 54.5 EUR
B21086.06 B21086.14
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one 97%
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
Purity: 97% CAS No.: 5381-99-7 Molecular Formula: C7H4ClO3P Formula Weight: 202.54 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° Boiling Point: 127-128°/11mm UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00013353
Formula: C₇H₄ClO₃P
MW: 202,53 g/mol
Pto. Ebullición: 127…128 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: 36…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00013353
Núm. CAS: 5381-99-7
ADR: 8,II