Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21096.06
B21096.14
B21096.06EA
66.8
EUR
B21096.06
B21096.14
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate 97%
Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 33512-26-4
Molecular Formula: C13H16NO5P
Formula Weight: 297.25
Melting Point: 60-64°
MDL No.: MFCD00134313
Formula:
C₁₃H₁₆NO₅P Pto. de fusión: 60…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134313 Núm. CAS: 33512-26-4 |