N-Fmoc-L-alanine monohydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 207291-76-7
Molecular Formula: C18H17NO4.H2O
Formula Weight: 329.36 (311.34anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 130°
Beilstein Reference: 2225975
Optical Rotation: -19° (c=1 in DMF)
MDL No.: MFCD00037139
Formula:
C₁₈H₁₇NO₄·H₂O Pto. de fusión: ∼ 130 °C |
Número MDL:
MFCD00037139 Núm. CAS: 207291-76-7 EINECS: 252-660-6 |