6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Rose-Gal, Salmon-Gal
B21131.02
B21131.77
B21131.02EA
231
EUR
B21131.02
B21131.77
6-Chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside 98%
6-Chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Purity: 98%
CAS No.: 138182-21-5
Molecular Formula: C14H16ClNO6
Formula Weight: 329.74
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 188-190°
Optical Rotation: -47° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00467206
Formula:
C₁₄H₁₆ClNO₆ MW: 329.733 g/mol Pto. de fusión: 188…190 °C |
Número MDL:
MFCD00467206 Núm. CAS: 138182-21-5 |