4-MUG 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-((4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid, 4-methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide
B21190.MD
B21190.MF
B21190.MDEA
211
EUR
B21190.MD
B21190.MF
4-MUG 98%
4-MUG
Purity: 98%
CAS No.: 6160-80-1
Molecular Formula: C16H16O9
Formula Weight: 352.30
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Optical Rotation: -106° (c=0.1 in water)
MDL No.: MFCD00036772
Formula:
C₁₆H₁₆O₉ MW: 352,3 g/mol |
Número MDL:
MFCD00150472 Núm. CAS: 6160-80-1 EINECS: 228-186-0 |