N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Vinylazepan-2-one
B21311.09
B21311.18
B21311.09EA
23
EUR
B21311.09
B21311.18
N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Purity: 99%
CAS No.: 2235-00-9
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
Flash Point: 101°(214°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 128°/21mm
MDL No.: MFCD00080693
Formula:
C₈H₁₃NO MW: 139,20 g/mol Pto. Ebullición: 128 °C (21 mmHg) Pto. de fusión: 32…36 °C Densidad: 1,029 Pto. de inflamación: 101 °C (214 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00080693 Núm. CAS: 2235-00-9 EINECS: 218-787-6 |