3-Chloropropyl phenyl sulphide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B21345.06
B21345.14
B21345.06EA
61.3
EUR
B21345.06
B21345.14
3-Chloropropyl phenyl sulphide 97%
3-Chloropropyl phenyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 4911-65-3
Molecular Formula: C9H11ClS
Formula Weight: 186.70
Odour: Stench
MDL No.: MFCD00040122
Formula:
C₉H₁₁ClS MW: 186,70 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040122 Núm. CAS: 4911-65-3 |