Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (w/w)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B21357.AK B21357.AU
B21357.AKEA 66 EUR
B21357.AK B21357.AU
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (w/w)
Boron trifluoridedimethanol complex
CAS No.: 2802-68-8 Molecular Formula: BF3.2CH3OH Formula Weight: 131.89 Flash Point: 68°(154°F) Boiling Point: 58-60°/4mm UN No.: UN2922 MDL No.: MFCD00071635
Formula: BF₃·2CH₃OH
MW: 131,89 g/mol
Pto. Ebullición: 58…60 °C (4 mmHg)
Densidad: 1,222
Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071635
Núm. CAS: 2802-68-8
EINECS: 220-543-9
UN: 2922
ADR: 8,II