4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate, (max. 8% H₂O) ≥98% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B21369.03 B21369.06
B21369.03EA 63.8 EUR
B21369.03 B21369.06
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate, (max. 8% H₂O) ≥98% (dry weight)
4,5,6-Triaminopyrimidine sulphate hydrate
Purity: 98+% CAS No.: 207742-76-5 Molecular Formula: C4H7N5.H2SO4.xH2O Formula Weight: 223.22(anhy) Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00012789
Formula: C₄H₇N₅·H₂SO₄·xH₂O
MW: 223,22 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012789
Núm. CAS: 207742-76-5
EINECS: 256-446-3