Dióxido de circonio cement
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Circonio (IV) óxido
42493.30
42493.A1
42493.30EA
123
EUR
42493.30
42493.A1
Dióxido de circonio cement
Dióxido de circonio
CAS No.: 1314-23-4
Physical Form: Liquid/paste
Appearance: Pale brown
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD01868884
Formula:
ZrO₂ MW: 123.22 g/mol Pto. Ebullición: 4300 Pto. de fusión: 2680 Densidad: 5.75 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011310 Núm. CAS: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Índice Merck: 14,10180 |