Pseudothiohydantoin 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-aminothiazol-4(5H)-one, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
B21461.06
B21461.14
B21461.22
B21461.06EA
40.4
EUR
B21461.06
B21461.14
B21461.22
Pseudothiohydantoin 97%
Pseudothiohydantoin
Purity: 97%
CAS No.: 556-90-1
Molecular Formula: C3H4N2OS
Formula Weight: 116.14
Melting Point: ca 240° dec.
MDL No.: MFCD00003186
Formula:
C₃H₄N₂OS MW: 116,14 g/mol Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003186 Núm. CAS: 556-90-1 EINECS: 209-145-6 |