Diethyl oxalacetate sodium salt 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodium diethyl oxalacetate, Sodium Diethyl Oxalacetate, Oxalacetic Acid Diethyl Ester Sodium Salt
B21486.22
B21486.36
B21486.22EA
46.3
EUR
B21486.22
B21486.36
Diethyl oxalacetate sodium salt 95%
Diethyl oxalacetate sodium salt
Purity: 95%
CAS No.: 40876-98-0
Molecular Formula: C8H11NaO5
Formula Weight: 210.16
Melting Point: ca 185°
Beilstein Reference: 4279609
MDL No.: MFCD00035571
Formula:
C₈H₁₂O₅ Pto. de fusión: ∼ 185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035571 Núm. CAS: 40876-98-0 EINECS: 255-122-9 |