1,2-Bis(tosyloxy)ethane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21539.09
B21539.18
B21539.30
B21539.09EA
64.8
EUR
B21539.09
B21539.18
B21539.30
1,2-Bis(tosyloxy)ethane 97%
1,2-Bis(tosyloxy)ethane
Purity: 97%
CAS No.: 6315-52-2
Molecular Formula: C16H18O6S2
Formula Weight: 370.45
Melting Point: 122-127°
MDL No.: MFCD00008549
Formula:
C₁₆H₁₈O₆S₂ Pto. de fusión: 122…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008549 Núm. CAS: 6315-52-2 |