Cyclohexyl hexanoate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21547.14
B21547.22
B21547.14EA
82
EUR
B21547.14
B21547.22
Cyclohexyl hexanoate 99%
Cyclohexyl hexanoate
Purity: 99%
CAS No.: 6243-10-3
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.31
MDL No.: MFCD00046356
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046356 Núm. CAS: 6243-10-3 EINECS: 228-354-3 |