1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B21664.06
B21664.14
B21664.22
B21664.06EA
56.4
EUR
B21664.06
B21664.14
B21664.22
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane 98%
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Purity: 98%
CAS No.: 180-84-7
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 105997
MDL No.: MFCD00011578
Formula:
C₉H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 193 °C Densidad: 1,020 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011578 Núm. CAS: 180-84-7 EINECS: 205-870-7 |