N-Carbobenzoxy-L-proline ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21672.06
B21672.18
B21672.30
B21672.06EA
39.6
EUR
B21672.06
B21672.18
B21672.30
N-Carbobenzoxy-L-proline ≥98%
N-Carbobenzoxy-L-proline
Purity: 98+%
CAS No.: 1148-11-4
Molecular Formula: C13H15NO4
Formula Weight: 249.27
Melting Point: 75-77°
Beilstein Reference: 88579
Optical Rotation: -60° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00003170
Formula:
C₁₃H₁₅NO₄ Pto. de fusión: 75…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003170 Núm. CAS: 1148-11-4 EINECS: 214-557-4 |