1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Propionylthiazole, 1-(Thiazol-2-yl)propan-1-one
B21711.04 B21711.09
B21711.04EA 45.1 EUR
B21711.04 B21711.09
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 99%
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Purity: 99% CAS No.: 43039-98-1 Molecular Formula: C6H7NOS Formula Weight: 141.19 Flash Point: 100°(212°F) Boiling Point: 110°/5mm MDL No.: MFCD01681404
Formula: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,174
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01681404
Núm. CAS: 43039-98-1