Nε-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Nε-Boc-L-lysine, H-Lys(Boc)-OH
B21738.03
B21738.06
B21738.03EA
90.3
EUR
B21738.03
B21738.06
Nε-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine ≥97%
Nepsilon-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine
Purity: 97%
CAS No.: 2418-95-3
Molecular Formula: C11H22N2O4
Formula Weight: 246.31
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 4252546
MDL No.: MFCD00037221
Formula:
C₁₁H₂₂N₂O₄ MW: 246,31 g/mol Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037221 Núm. CAS: 2418-95-3 |