9-(Trimethylsilyl)fluorene 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B21816.03
B21816.06
B21816.03EA
135
EUR
B21816.03
B21816.06
9-(Trimethylsilyl)fluorene 99%
9-(Trimethylsilyl)fluorene
Purity: 99%
CAS No.: 7385-10-6
Molecular Formula: C16H18Si
Formula Weight: 238.40
Melting Point: 95-98°
MDL No.: MFCD00092570
Formula:
C₁₆H₁₈Si Pto. de fusión: 95…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00092570 Núm. CAS: 7385-10-6 |