2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B21867.06 B21867.14 B21867.22
B21867.06EA 31.2 EUR
B21867.06 B21867.14 B21867.22
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98%
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate
Purity: 98+% CAS No.: 656-53-1 Molecular Formula: C8H11NO2S Formula Weight: 185.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 116-118°/6mm MDL No.: MFCD00005338
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Pto. Ebullición: 116…118 °C (6 mmHg)
Densidad: 1,147
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005338
Núm. CAS: 656-53-1
EINECS: 211-515-7