3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phenazopyridine hydrochloride, 3-Phenylazo-2,6-diaminopyridine hydrochloride
B21886.06
B21886.14
B21886.06EA
60.8
EUR
B21886.06
B21886.14
3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride ≥98%
3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 136-40-3
Molecular Formula: C11H11N5.HCl
Formula Weight: 249.70
Melting Point: ca 240° dec.
MDL No.: MFCD00035347
Formula:
C₁₁H₁₂ClN₅ MW: 249,70 g/mol Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035347 Núm. CAS: 136-40-3 EINECS: 205-243-8 |