BAPTA tetraethyl ester ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Tetraethyl 2,2',2'',2'''-(((ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
B21971.03
B21971.06
B21971.03EA
97.1
EUR
B21971.03
B21971.06
BAPTA tetraethyl ester ≥98%
BAPTA tetraethyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 73630-07-6
Molecular Formula: C30H40N2O10
Formula Weight: 588.66
Melting Point: 98-102°
MDL No.: MFCD00532663
Formula:
C₃₀H₄₀N₂O₁₀ MW: 588,66 g/mol Pto. de fusión: 98…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00532663 Núm. CAS: 73630-07-6 |