tert-Butyl trichloroacetimidate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
B22039.14
B22039.06
B22039.14EA
181
EUR
B22039.14
B22039.06
tert-Butyl trichloroacetimidate 97%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Purity: 97%
CAS No.: 98946-18-0
Molecular Formula: C6H10Cl3NO
Formula Weight: 218.51
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 55°(131°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.222
Refractive Index: 1.4570
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 64-66°/15mm
Beilstein Reference: 1770049
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00077410
Formula:
C₆H₁₀Cl₃NO MW: 218,502 g/mol Pto. Ebullición: 64…66 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 20…22 °C Densidad: 1,222 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) |
Número MDL:
MFCD00077410 Núm. CAS: 98946-18-0 ADR: 3,III |