4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B22057.06
B22057.14
B22057.06EA
20.4
EUR
B22057.06
B22057.14
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene 97%
4-Bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
Purity: 97%
CAS No.: 374-25-4
Molecular Formula: CH2=CHCFClCF2Br
Formula Weight: 223.43
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1758700
MDL No.: MFCD00039225
Formula:
C₄H₃BrClF₃ Pto. Ebullición: 98…99 °C Densidad: 1,678 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039225 Núm. CAS: 374-25-4 |