Cobalt(II) phosphate, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B22066.14 B22066.22
B22066.14EA 45.2 EUR
B22066.14 B22066.22
Cobalt(II) phosphate, anhidro 98%
Cobalt(II) phosphate
Purity: 98% CAS No.: 13455-36-2 Molecular Formula: Co3O8P2 Formula Weight: 366.74 MDL No.: MFCD00016028
Formula: Co₃O₈P₂
MW: 366,74 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016028
Núm. CAS: 13455-36-2
EINECS: 236-655-6