Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
B22129.03
B22129.06
B22129.14
B22129.03EA
34.3
EUR
B22129.03
B22129.06
B22129.14
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 5118-06-9
Molecular Formula: C6H6O3S
Formula Weight: 158.18
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 107-109°/13mm
MDL No.: MFCD00055642
Formula:
C₆H₆O₃S MW: 158,18 g/mol Pto. Ebullición: 107…109 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: 44…48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055642 Núm. CAS: 5118-06-9 |