1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22133.18
B22133.30
B22133.18EA
438
EUR
B22133.18
B22133.30
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 2247-91-8
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 2°(35°F)
Refractive Index: 1.3420
Odour: Pungent
Boiling Point: 86-88°
Beilstein Reference: 2078331
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00040844
Formula:
C₅H₅F₃O₂ Pto. Ebullición: 86…88 °C Densidad: 1,200 Pto. de inflamación: 2 °C (35 °F) |
Número MDL:
MFCD00040844 Núm. CAS: 2247-91-8 EINECS: 218-838-2 ADR: 3,II |