Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-glycopyranose, ɑ-D-Glucose Pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-Acetyl-A-D-Glycopyranose, α-D(+)-Glucose pentaacetate, (2R,3R,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, Pentaacetyl-ɑ-D-glucose, α-D-Glucose pentaacetate
B22137.18 B22137.30
B22137.18EA 53.8 EUR
B22137.18 B22137.30
Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose 99%
Penta-O-acetyl-alpha-D-glucopyranose
Purity: 99% CAS No.: 604-68-2 Molecular Formula: C16H22O11 Formula Weight: 390.34 Melting Point: 109-113° Beilstein Reference: 98852 Optical Rotation: +102° (c=5 in chloroform) MDL No.: MFCD00064071
Formula: C₁₆H₂₂O₁₁
MW: 390,34 g/mol
Pto. de fusión: 109…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064071
Núm. CAS: 604-68-2
EINECS: 210-073-2