Aminoacetonitrile sulphate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Aminoacetonitrile hemisulphate, Glycinonitrile sulphate, Cyanomethylamine sulphate
B22155.14
B22155.22
B22155.36
B22155.14EA
34.4
EUR
B22155.14
B22155.22
B22155.36
Aminoacetonitrile sulphate 97%
Aminoacetonitrile sulphate
Purity: 97%
CAS No.: 5466-22-8
Molecular Formula: C4H8N8.H2SO4
Formula Weight: 210.21
Odour: Odourless
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 3916094
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00012851
Formula:
C₄H₁₀N₄O₄S Pto. de fusión: ∼ 160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012851 Núm. CAS: 5466-22-8 EINECS: 226-772-0 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,412 |