Boc-L-tyrosine methyl ester 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Boc-Tyr-OMe, N-Boc-L-tyrosine Methyl Ester
B22164.06
B22164.14
B22164.22
B22164.06EA
71.6
EUR
B22164.06
B22164.14
B22164.22
Boc-L-tyrosine methyl ester 99%
Boc-L-tyrosine methyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 4326-36-7
Molecular Formula: C15H21NO5
Formula Weight: 295.34
Melting Point: 105-108°
Optical Rotation: +50° (c=1 chloroform)
MDL No.: MFCD00191181
Formula:
C₁₅H₂₁NO₅ MW: 295.3 g/mol Pto. de fusión: 105…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191181 Núm. CAS: 4326-36-7 |