5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22170.18
B22170.30
B22170.18EA
86.8
EUR
B22170.18
B22170.30
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane 97%
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Purity: 97%
CAS No.: 77-08-7
Molecular Formula: C21H24O4
Formula Weight: 340.42
Melting Point:
Formula:
C₂₁H₂₄O₄ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021235 Núm. CAS: 77-08-7 EINECS: 201-003-1 |