D-(+)-Melezitose hydrate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4R,5R)-4-Hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxolan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol xhydrate
B22209.09
B22209.18
B22209.09EA
56.4
EUR
B22209.09
B22209.18
D-(+)-Melezitose hydrate ≥99%
D-(+)-Melezitose hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 207511-10-2
Molecular Formula: C18H32O16.xH2O
Formula Weight: 504.46 (anhy)
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 99539
Optical Rotation: +88°(c=4 in water)
MDL No.: MFCD00149448
Formula:
C₁₈H₃₄O₁₇ MW: 522,45 g/mol Pto. de fusión: ∼ 160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149448 Núm. CAS: 207511-10-2 EINECS: 209-894-9 Índice Merck: 14,5819 |