Sodium-1-propanesulphonate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Propanesulphonic acid sodium salt, 1-Propanesulphonic acid Sodium Salt, Propanesulphonic acid Sodium Salt, IPC-ALKS-3
B22210.03 B22210.06 B22210.14
B22210.03EA 32.8 EUR
B22210.03 B22210.06 B22210.14
Sodium-1-propanesulphonate 99%
Sodium-1-propanesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 14533-63-2 Molecular Formula: CH3CH2CH2SO3Na Formula Weight: 146.14 MDL No.: MFCD00062546
Formula: C₃H₈O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062546
Núm. CAS: 14533-63-2
EINECS: 238-564-7