1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
B22236.14
B22236.22
B22236.14EA
44.1
EUR
B22236.14
B22236.22
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 7250-67-1
Molecular Formula: C6H12ClN.HCl
Formula Weight: 170.08
Melting Point: 168-173°
Beilstein Reference: 3677061
MDL No.: MFCD00012718
Formula:
C₆H₁₂ClN MW: 170,08 g/mol Pto. de fusión: 168…173 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012718 Núm. CAS: 7250-67-1 EINECS: 230-660-7 |