2-Octen-4-one 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B22250.03
B22250.06
B22250.03EA
64.6
EUR
B22250.03
B22250.06
2-Octen-4-one 97%
2-Octen-4-one
Purity: 97%
CAS No.: 4643-27-0
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 65°/15mm
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00061023
Formula:
C₈H₁₄O MW: 126,20 g/mol Pto. Ebullición: 65 °C (15 mmHg) Densidad: 0,850 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061023 Núm. CAS: 4643-27-0 EINECS: 225-071-7 ADR: 3,III |