Ranitidine hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B22260.06 B22260.14
B22260.06EA 50.6 EUR
B22260.06 B22260.14
Ranitidine hydrochloride 99%
Ranitidine hydrochloride
An H-2 histamine receptor antagonist.
Applications: An H-2 histamine receptor antagonist
Formula: C₁₃H₂₂N₄O₃S
Pto. de fusión: ∼ 134 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069339
Núm. CAS: 66357-59-3
EINECS: 266-333-0
Índice Merck: 14,8110